Learn More
Taniche con collo stretto in HDPE Azlon™
Click to view available options
Octagonal; Capacity: 5L; Height: 330mm; I.D.: 49mm
Descrizione
- Raised graduations and translucent color allow quick visual volume assessment
- Screw cap provides secure storage
- Fitted with carrying handle for ease of transportation and firm grip
- Suitable for food contact applications per US regulations
Specifica
Specifica
Capacità (sistema imperiale) | 1.3 gal. |
Capacità (sistema metrico) | 5 l |
Colore | White |
Diametro (sistema metrico) interno collo | 49 mm |
Da utilizzare con (applicazione) | Ideal for bulk storage and transport of liquids. Suitable for food contact applications. |
Graduazioni | Yes |
Altezza (sistema metrico) con chiusura | 330 mm |
Include | Closure, Carry Handles |
Materiale | HDPE |
Stile collo | Stretta |