Learn More
Azlon Bottiglie tonde in HDPE Azlon™ con collo stretto
Codice prodotto. 12074707
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 mL
60 ml
100 mL
125 mL
150 mL
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 mL
Colore:
Semitrasparente
Translucent
N. per confezione:
10/PK
5/PK
Bottiglie in plastica resistente, per conservare una vasta gamma di liquidi. Le bottiglie tonde a collo stretto in HDPE Azlon™ vantano una buona resistenza chimica generale e sono adatte per applicazioni a contatto con alimenti, secondo le normative UE e USA.
Store a wide range of liquids with these durable plastic bottles. AzlonTM HDPE Narrow Neck Round Bottles feature good general chemical resistance, and are suitable for food contact applications in accordance with EU and USA regulations.
  • Translucent, rigid HDPE bottles with polypropylene screw caps
  • Lightweight but very durable in use
  • Batch certificate available to download online
  • Bulk packs contain an equal number of bottles and caps, packed separately
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 250 ml
Colore Semitrasparente
Diametro (sistema metrico) interno collo 22 mm
Materiale HDPE
N. per confezione 10/PK
Colore chiusura Traslucido
Closure Included
Bocca Stretto
Forma Rotondo
Altezza (sistema metrico) 129 mm
Materiale chiusura Polipropilene
Diametro (sistema metrico) 60 mm
Tipo di chiusura Tappo a vite