Learn More
Bottiglie quadrate graduate traslucide in HDPE Azlon™ con tappi
Catalog Number 11303504
62.36 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23259" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Bottiglie quadrate graduate, per conservare una vasta gamma di liquidi e solidi. Bottiglie quadrate graduate semitrasparenti in HDPE Azlon™ con tappi a pressione ideali per applicazioni a contatto con alimenti, secondo le normative UE e USA.
Store a wide range of liquids and solids with these graduated square bottles. AzlonTM HDPE Translucent Graduated Square Bottles with Plug Caps are suitable for food contact applications in accordance with EU and USA regulations.
  • Heavy duty square bottles with plug seal and screw cap
  • Easy to grip caps have toggle for tamper evident wire attachment to neck
  • Molded graduations for approximate volume measurement
  • Space saving design
Capacità (sistema metrico) 500 ml
Capacità (sistema imperiale) 16.91 oz.
Colore Semitrasparente
Diametro (sistema metrico) interno collo 44 mm
Da utilizzare con (applicazione) For liquid or solid usage
Materiale HDPE
Lunghezza (sistema metrico) 80mm
N. per confezione 10/conf.
Larghezza (sistema metrico) 67 mm
Colore chiusura Translucent
Certificazione/Conformità EU; USA
Closure Included
Autoclavabile Not Autoclavable
Graduated
Bocca Ampio
Forma Square
Altezza (sistema metrico) 135 mm
Product Type Graduated Square Bottle
Larghezza (sistema imperiale) 2.64 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 3.15 in.
Altezza (sistema imperiale) 5.31 in.
Diametro (sistema metrico) 44 mm (Inner Neck)
Tipo di chiusura Tappo a vite
Erogazione attraverso la chiusura No