Learn More
Bottiglie per liquido di lavaggio con sfiato e indicazioni di sicurezza stampate in più lingue in LDPE Azlon™
![GREENER_CHOICE](/content/dam/fishersci/glyphs/green_glyph.png)
48.61 EUR valido fino al 2024-08-31
Usa il codice promo "21743" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "21743" per avere il tuo prezzo promozionale.
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Capacità (sistema metrico):
250 ml
250 ml
500 ml
500 ml
Descrizione:
Printed in English, French, German and Spanish
Regione 1
Regione 2: norvegese, danese, svedese, inglese
Regione 3: russo, polacco, tedesco, inglese
Regione 4: arabo, francese, inglese
Colore chiusura:
Arancione
Blu
Blue
Giallo
Green
Orange
Red
Rosso
Verde
Chemical Label:
Acetone
Etanolo
Ethanol
I. M. S.
Isopropanol
Isopropanolo
Metanolo
Methanol
Description
Store and use a variety of solvents with multi-lingual labels for improved safety. Azlon Multi-lingual LDPE Venting Wash Bottles are available in four different multi-language labeling combinations. Solvent content labels correspond to color-coded lids for easy identification in a variety of settings.
- Multi-lingual wide neck wash bottles featuring the patented DripLok™ vapor-venting valve that prevents solvent drips
- Indelibly printed in multiple languages (based on region)
- Includes the Globally Harmonised Symbols, NFPA diamond, risk phrases, and safety information
- Fitted with color coded one piece PP closures that maintain their shape in use
- Closures feature precision jet-tip aperture for fine control
Spécification
Capacità (sistema metrico) | 500 ml |
Capacità (sistema imperiale) | 16,91 once |
Colore | Semitrasparente |
Descrizione | Printed in English, French, German and Spanish |
Include | Tappi in polipropilene e beccucci colorati con estremità sottile per un controllo accurato del getto |
Materiale | LDPE |
Lunghezza (sistema metrico) | 33.07 cm |
Quantità | 5/conf. |
Temperature Range (Metric) | –50 to 80°C |
Larghezza (sistema metrico) | 19.08 cm |
Afficher plus |