Learn More
Bottiglie tonde con collo stretto in LDPE Azlon™
Codice prodotto. 10452585
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 mL
60 ml
100 mL
125 mL
150 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Bottiglie in plastica flessibile, traslucide, per diverse applicazioni di campionamento e conservazione dei liquidi. Bottiglie tonde con collo stretto in LDPE Azlon™ per impieghi gravosi e resistenti.
Use these Translucent, flexible plastic bottles for a wide variety of liquid storage and sampling applications. Azlon™ LDPE Narrow Neck Round Bottles are heavy duty and durable.
  • Translucent, flexible LDPE bottles with polypropylene screw caps
  • Suitable for food contact applications in accordance with EU and USA regulations
  • Batch certificate available to download online
  • Bulk packs contain an equal number of bottles and caps, packed separately
  • Good general chemical resistance
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 30 mL
Colore Translucent
Diametro collo esterno (sistema metrico) 32mm
Diametro (sistema metrico) interno collo 17 mm
Materiale LDPE
Quantità 10/PK
Colore chiusura Translucent
Closure Included Yes
Bocca Narrow
Forma Round
Altezza (sistema metrico) 66 mm
Materiale chiusura Polypropylene
Tipo di chiusura Screw Cap