Learn More
Azlon™ Bottiglie per liquido di lavaggio stampate con bordo inclinato in LDPE Azlon™
Codice prodotto. 10044224
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
250 ml
250 ml
500 ml
500 ml
Chemical Label:
Acetone
Distilled Water
Eau distillée
Ethanol
I. M. S.
Isopropanol
Methanol
Water
Colore chiusura:
Arancione
Bianco
Blu
Giallo
Rosso
Verde
Dimensione della confezione:
pezzi 5
Codice prodotto. 10044224
Marca: Azlon™ WGF539P
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Bottiglie rotonde in plastica resistente per diverse applicazioni di conservazione dei liquidi, preparazione dei terreni e campionamento. Le bottiglie per liquido di lavaggio con bordo inclinato in LDPE Azlon™ sono stampate indelebilmente con una selezione di sette comuni solventi da laboratorio, simboli di rischio appropriati e numeri CAS.
Use these durable plastic bottles for a wide range of liquid storage, media preparation and sampling applications. AzlonTM LDPE Printed Slope Shoulder Wash Bottles are indelibly printed with a choice of seven popular laboratory solvents, appropriate hazard symbols and CAS numbers.
  • Labeled wash bottles for easy identification of contents
  • Slim design enables comfortable handling and enhanced ease of use
  • Fitted with color-coded polypropylene closures
  • Closures feature precision jet-tip aperture for fine control
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 500 ml
Capacità (sistema imperiale) 16,91 once
Colore Semitrasparente
Diametro collo esterno (sistema metrico) 69mm
Da utilizzare con (applicazione) Per un’identificazione rapida del contenuto
Include Chiusura in polipropilene blu
Materiale LDPE
N. per confezione 5/PK
Colore chiusura Blu
Closure Included
Graduated No
Bocca Stretta
Forma Rotondo
Altezza (sistema metrico) 5.6 cm
Product Type Wash Bottle
Chemical Label Isopropanol
Materiale chiusura Polipropilene
Diametro (sistema metrico) 187 mm
Tipo di chiusura Tappo
Erogazione attraverso la chiusura Yes
Autoclavabile Non autoclavabile