Learn More
Azlon™ Bottiglie per liquido di lavaggio stampate con bordo inclinato in LDPE Azlon™
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
250 ml
250 ml
500 ml
500 ml
Chemical Label:
Acetone
Distilled Water
Eau distillée
Ethanol
I. M. S.
Isopropanol
Methanol
Water
Colore chiusura:
Arancione
Bianco
Blu
Giallo
Rosso
Verde
Dimensione della confezione:
pezzi 5
Descrizione
Use these durable plastic bottles for a wide range of liquid storage, media preparation and sampling applications. AzlonTM LDPE Printed Slope Shoulder Wash Bottles are indelibly printed with a choice of seven popular laboratory solvents, appropriate hazard symbols and CAS numbers.
- Labeled wash bottles for easy identification of contents
- Slim design enables comfortable handling and enhanced ease of use
- Fitted with color-coded polypropylene closures
- Closures feature precision jet-tip aperture for fine control
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 250 ml |
| Capacità (sistema imperiale) | 8.45 oz. |
| Colore | Semitrasparente |
| Diametro collo esterno (sistema metrico) | 54mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per un’identificazione rapida del contenuto |
| Include | Chiusura in polipropilene rossa |
| Materiale | LDPE |
| N. per confezione | 5/PK |
| Colore chiusura | Rosso |
| Closure Included | Sì |
| Vedi altri risultati |