Learn More
Azlon™ Bottiglie per liquido di lavaggio stampate con bordo inclinato in LDPE Azlon™
Bottiglie rotonde in plastica resistente per diverse applicazioni di conservazione dei liquidi, preparazione dei terreni e campionamento. Le bottiglie per liquido di lavaggio con bordo inclinato in LDPE Azlon™ sono stampate indelebilmente con una selezione di sette comuni solventi da laboratorio, simboli di rischio appropriati e numeri CAS.
Marca: Azlon™ WGF541P
34.87 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23259" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.22320kg
Descrizione
Use these durable plastic bottles for a wide range of liquid storage, media preparation and sampling applications. AzlonTM LDPE Printed Slope Shoulder Wash Bottles are indelibly printed with a choice of seven popular laboratory solvents, appropriate hazard symbols and CAS numbers.
- Labeled wash bottles for easy identification of contents
- Slim design enables comfortable handling and enhanced ease of use
- Fitted with color-coded polypropylene closures
- Closures feature precision jet-tip aperture for fine control
Specifica
500 ml | |
Semitrasparente | |
Per un’identificazione rapida del contenuto | |
LDPE | |
Arancione | |
Non autoclavabile | |
Stretta | |
187 mm | |
Ethanol | |
187 mm | |
Sì |
16,91 once | |
69mm | |
Chiusura in polipropilene arancione | |
5/PK | |
Sì | |
No | |
Profilo rotondo | |
Flacone per liquido di lavaggio | |
Polipropilene | |
Tappo |