Learn More
Bottiglie tonde in LDPE Azlon™ con tappo contagocce con beccuccio
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 mL
60 ml
150 ml
250 ml
500 ml
Descrizione
Use as a dropping or dispensing bottle. AzlonTM LDPE Round Bottles with Spouted Dropper Closure feature a captive sealing cap and can be cut to adjust flow rate.
- Round LDPE bottles fitted with spouted dropper closure
- Good resistance to chemical attack
Specifica
Specifica
Capacità (sistema metrico) | 250 ml |
Capacità (sistema imperiale) | 8.45 oz. |
Colore | Clear |
Da utilizzare con (applicazione) | Usato come flacone contagocce o dispenser |
Include | Tappo contagocce con beccuccio |
Materiale | LDPE |
Quantità | Confezione termoretraibile |
Closure Included | Sì |
Graduated | No |
Bocca | Vite stretta |