Learn More
Flaconi rotondi in LDPE Azlon™ con tappo contagocce con beccuccio
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 mL
60 ml
150 ml
250 ml
500 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Descrizione
Da utilizzare come flaconi contagocce o dosatori. I flaconi rotondi in LDPE Azlon™ con tappo contagocce con beccuccio sono dotate di tappo ermetico e possono essere tagliati per regolarne la portata.
- Round LDPE bottles fitted with spouted dropper closure
- Good resistance to chemical attack
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 150 ml |
| Capacità (sistema imperiale) | 5.07 oz. |
| Colore | Trasparente |
| Da utilizzare con (applicazione) | Usato come flacone contagocce o dispenser |
| Include | Spouted dropper closure |
| Materiale | LDPE |
| Quantità | Shrink-wrapped pack |
| Closure Included | Sì |
| Graduated | No |
| Bocca | Narrow, Threaded |
| Vedi altri risultati |