Learn More
Azlon™ LDPE Round Dispensing Bottles with Pivot Nozzle
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 mL
60 mL
150 mL
250 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Descrizione
Suitable for use as dropping or wash bottle and for dispensing gels
- Round LDPE bottles fitted with pivoting nozzle closure
- Nozzle retracts into cap to seal bottle
- Available in bulk packs
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 150 mL |
| Materiale | LDPE |
| N. per confezione | 10 |
| Closure Included | Sì |
| Forma | Rotondo |
| Altezza (sistema metrico) | 120 mm |
| Diametro (sistema metrico) | 59 mm |
| Tipo di chiusura | Pivoting Nozzle |