Learn More
Azlon™ Lid for Square Shaped HDPE Bucket
Click to view available options
Colore:
Black
White
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Lids with moulded inset handle for square shaped buckets
Specifica
Specifica
| Product Type | Lid |
| Materiale | HDPE |
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Colore | Black |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Square Bucket |
| Altezza (sistema metrico) | 45 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 280 mm |
| Quantità | 1 Ea. |
| Larghezza (sistema metrico) | 280 mm |