Learn More
Micro ancoretta magnetica Azlon™
Ancorette adatte a diverse applicazioni di agitazione. Le microancorette di agitazione magnetica Fisherbrand™ Azlon™ sono ideali per piccoli recipienti, provette per test e fiale.
Marca: Azlon SWN950
8.00 EUR valido fino al 2024-07-30
Usa il codice promo "21657" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.00270kg
Descrizione
Use these bars in for a variety of stirring applications. Fisherbrand™ Azlon™ Micro Magnetic Stirrer Bars are ideal for small vessels, test tubes and vials.
- For efficient stirring
- PTFE composition
Specifica
2 mm | |
2/Pk. | |
Sì | |
Micro |
0.27 in. | |
Magnetico | |
7 mm |