Learn More
Azlon™ Multi-lingual Round Integral Wash Bottle
Azlon™ Multi-lingual Round Integral Wash Bottle is molded with an integral spout to reduce contamination caused by the inner tube touching the benchtop during re-filling.
38.80€ - 43.55€
Specifica
Capacità (sistema metrico) 500 mL
Include Integral spout
Closure Included Yes
Bocca Wide
Product Type Wash Bottle
Visualizza altre specifiche
Prodotti 5
Codice del prodotto Marca Chemical Label Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Chemical Label Prezzo Quantità e disponibilità  
15888467
Vedere i documenti
Azlon
WGW801P
Distilled Water
38.80€
pezzi 5
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
15898467
Vedere i documenti
Azlon
WGW802P
Acetone
43.55€
pezzi 5
Spedizione stimata: 18-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15808477
Vedere i documenti
Azlon
WGW803P
Methanol
43.55€
pezzi 5
Spedizione stimata: 11-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15818477
Vedere i documenti
Azlon
WGW804P
Isopropanol
43.55€
pezzi 5
Spedizione stimata: 18-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15828477
Vedere i documenti
Azlon
WGW805P
Ethanol
43.55€
pezzi 5
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Multilingual
  • Wide neck wash bottle
  • Indelibly printed in English, French, German and Spanish
  • Choose from five solvent labels all including the new Globally Harmonised Symbols, NFPA diamond, risk phrases and safety information
  • Fitted with color coded one-piece PP closure that maintains it's shape in use
  • Designed with integral spout to prevent contamination
Specifica
Specifica
500 mL
Yes
Wash Bottle
Integral spout
Wide