Learn More
Azlon™ Pinzette sterilizzabili in autoclave in PMP
Codice prodotto. 12054618
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
11.5 cm
145 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12054618
Marca: Azlon™ TWY260
Realizzate in polimetilpentene (PMP) che è caratterizzato da un punto di fusione elevato e da una buona stabilità della temperatura. Le pinzette autoclavabili Azlon™ in PMP sono ideali per manipolare i campioni in sicurezza.
Manufactured with PMP which has a high melting point and good temperature stability. Azlon™ PMP Autoclavable Tweezers are ideal for secure handling of samples.
  • High quality, autoclavable tweezers
  • Sharp tip
  • Fine tooth grips for secure handling of samples
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Stile punta Appuntito
Lunghezza (sistema imperiale) 4.53 in.
Materiale PMP
Lunghezza (sistema metrico) 11.5 cm
Product Type Pinzette
Quantità (N. per custodia) 1 ciascuno
Da utilizzare con (applicazione) Per la manipolazione in totale sicurezza dei campioni