Learn More
Azlon™ Pinzette sterilizzabili in autoclave in PMP
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
11.5 cm
145 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Manufactured with PMP which has a high melting point and good temperature stability. Azlon™ PMP Autoclavable Tweezers are ideal for secure handling of samples.
- High quality, autoclavable tweezers
- Fine tooth grips for secure handling of samples
Specifica
Specifica
| Stile punta | Appuntito |
| Materiale | PMP |
| Lunghezza (sistema metrico) | 145 mm |
| Product Type | Pinzette |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per la manipolazione in totale sicurezza dei campioni |
| Dimensioni (L x P) | L 145 mm |
| Quantità | Ea. |