Learn More
Azlon™ Polycarbonate Vacuum Desiccator with Stopcock
Durable with high impact resistance and safely withstands high vacuum pressures
330.00€ - 406.00€
Specifica
Colore | Transparent |
---|---|
Materiale | Polycarbonate |
Product Type | Vacuum Dessicator |
Include | Stopcock |
Quantità | 1/Pk. |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) interno | Diametro (sistema metrico) piastra | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) interno | Diametro (sistema metrico) piastra | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
12060253
|
Azlon
DWA215 |
215 mm | 205 mm | 262 mm |
330.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
12080253
|
Azlon
DWA245 |
245 mm | 236 mm | 296 mm |
406.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
Durable with high impact resistance and safely withstands high vacuum pressures
- Transparent polycarbonate cover and base
- Durable with high impact resistance
- Will safely withstand high vacuum pressures
- Ceramic plate permits the use of incandescent crucibles
Specifica
Transparent | |
Vacuum Dessicator | |
1/Pk. |
Polycarbonate | |
Stopcock |