Learn More
Cilindro in polipropilene con scala graduata incisa Azlon™
Codice prodotto. 11373574
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Graduazioni:
0.2 ml
0.5 mL
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
pezzi 5
Codice prodotto. 11373574
Marca: Azlon CP0010P
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
In polipropilene ad alta trasparenza, con buona resistenza chimica e termica. I cilindri in polipropilene Azlon™ con graduazione stampata sono una soluzione robusta e affidabile per misurare il volume dei liquidi in un laboratorio.
Manufactured from high clarity polypropylene for good chemical and temperature resistance. Azlon™ Polypropylene Cylinders with Molded Graduations are a sturdy and reliable choice for measuring the volume of liquids in a laboratory.
  • Hexagonal base enhances stability
  • Anti-suction feature prevents cylinder from sticking to wet surfaces and minimizes spillage
  • Raised molded graduations provide permanent markings for measurement
  • Large pouring spout facilitates dispensing
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 10 ml
Materiale Polipropilene
Tolleranza ±0.2 ml
Certificazione/Conformità ISO 6706
Classe Classe B
Diametro (sistema metrico) 14 mm
Quantità 10 conf.
Graduazioni 0.2 ml
Base Type Esagonale
Altezza (sistema imperiale) 5.7 in.
Altezza (sistema metrico) 145 mm
Tipo Tubo non graduato