Learn More
Tubi in polipropilene Azlon™ con graduazioni stampate
Codice prodotto. 11343594
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Graduazioni:
0.2 ml
0.5 mL
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
pezzi 5
Codice prodotto. 11343594
Marca: Azlon CPB2000P
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Graduazioni estremamente nitide stampate in blu per una migliore visibilità. I tubi in polipropilene Azlon™ con scala graduata stampata rappresentano una soluzione affidabile per la misurazione del volume dei liquidi in laboratorio.
  • La base esagonale migliora la stabilità
  • La funzione anti-ventosa impedisce al tubo di aderire alle superfici bagnate e riduce al minimo le fuoriuscite
  • Il polipropilene ultra trasparente offre una maggiore visibilità e resistenza chimica
  • Classe B
  • Conforme a ISO 6706
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 2000 ml
Materiale PTFE (polipropilene)
Tolleranza ±20 ml
Certificazione/Conformità ISO 6706
Classe Classe B
Bilancia Blu
Diametro (sistema metrico) 83 mm
Quantità Conf. da 1
Graduazioni 20 mL
Scale Color Blu
Base Type Esagonale
Altezza (sistema imperiale) 21.06 in.
Altezza (sistema metrico) 535 mm
Tipo Tubo non graduato