Learn More
Tubi in polipropilene Azlon™ con graduazioni stampate
Codice prodotto. 11373584
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Graduazioni:
0.2 ml
0.5 mL
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
pezzi 5
Codice prodotto. 11373584
Marca: Azlon CPB0010P
Graduazioni estremamente nitide stampate in blu per una migliore visibilità. I tubi in polipropilene Azlon™ con scala graduata stampata rappresentano una soluzione affidabile per la misurazione del volume dei liquidi in laboratorio.
  • La base esagonale migliora la stabilità
  • La funzione anti-ventosa impedisce al tubo di aderire alle superfici bagnate e riduce al minimo le fuoriuscite
  • Il polipropilene ultra trasparente offre una maggiore visibilità e resistenza chimica
  • Classe B
  • Conforme a ISO 6706
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 10 ml
Materiale PTFE (polipropilene)
Tolleranza ±0.2 ml
Certificazione/Conformità ISO 6706
Classe Classe B
Bilancia Blu
Diametro (sistema metrico) 14 mm
Quantità Conf. da 10
Graduazioni 0.2 ml
Scale Color Blu
Base Type Esagonale
Altezza (sistema imperiale) 5.7 in.
Altezza (sistema metrico) 145 mm
Tipo Tubo non graduato