Learn More
Cilindro in polipropilene con scala graduata stampata Azlon™
Con graduazioni stampate in blu scuro nitido per una migliore visibilità. I cilindri in polipropilene Azlon™ con graduazioni stampate rappresentano una soluzione affidabile per la misurazione del volume di liquidi in laboratorio.
Marca:  Azlon CPB0025P
Codice prodotto. 11383584
  • 65.20€ / pezzi 10
Spedizione stimata: 27-03-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Printed with pin sharp blue graduations for enhanced visibility. Azlon™ Polypropylene Cylinders with Printed Graduations provide a reliable solution for measuring the volume of liquids in a laboratory.
  • Hexagonal base improves stability
  • Anti-suction feature prevents cylinder from sticking to wet surfaces and minimizes spillage
  • Ultra clear polypropylene provides enhanced visibility and chemical resistance
  • Class B
  • Conforms to ISO 6706
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
25 ml
±0.5 ml
Classe B
20 mm
0.5 mL
Esagonale
170 mm
PTFE (polipropilene)
ISO 6706
Blu
Conf. da 10
Blue
6.69 in.
Ungraduated Cylinder