Learn More
Cilindro in polipropilene con scala graduata stampata Azlon™
Con graduazioni stampate in blu scuro nitido per una migliore visibilità. I cilindri in polipropilene Azlon™ con graduazioni stampate rappresentano una soluzione affidabile per la misurazione del volume di liquidi in laboratorio.
Marca:  Azlon CPB0500P
21.61 EUR valido fino al 2025-01-31
Usa il codice promo "23894" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11950985
  • 22.75€ / Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Printed with pin sharp blue graduations for enhanced visibility. Azlon™ Polypropylene Cylinders with Printed Graduations provide a reliable solution for measuring the volume of liquids in a laboratory.
  • Hexagonal base improves stability
  • Anti-suction feature prevents cylinder from sticking to wet surfaces and minimizes spillage
  • Ultra clear polypropylene provides enhanced visibility and chemical resistance
  • Class B
  • Conforms to ISO 6706
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
500 ml
±5 ml
Classe B
55 mm
5 ml
Esagonale
360 mm
PTFE (polipropilene)
ISO 6706
Blu
Conf. da 1
Blue
14,17in.
Tubo non graduato