Learn More
Supporto per beuta in polipropilene Azlon™
Suitable for most round bottomed flasks
Marca: Azlon TWR038
28.44 EUR valido fino al 2024-07-30
Usa il codice promo "21657" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.14400kg
Descrizione
- Suitable for most round bottom flasks
- Has stepped concentric rings to help stabilise flask
- Autoclavable up to 121°C
- Has good chemical resistance
Specifica
Polipropilene | |
Supporto per beuta | |
Translucent | |
Adatto per la maggior parte dei palloni |