Learn More
Imbuti in polipropilene per sostanze in polvere Azlon™
Codice prodotto. p-8001845
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) parte superiore:
65mm
80mm
100mm
120mm
150mm
290mm
420mm
Diametro (sistema metrico) gambo:
18 mm
22 mm
26 mm
30 mm
35mm
36 mm
48mm
Altezza (sistema metrico):
69 mm
74 mm
90 mm
106 mm
135 mm
208 mm
270 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 5
Codice prodotto. 12571506
Marca: Azlon FWC208
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
In polipropilene leggero a lunga durata. L'imbuto per sostanze in polvere Azlon™ in polipropilene è caratterizzato da uno stelo parallelo che riduce al minimo la sedimentazione delle polveri per aumentare la portata. I due formati più grandi sono caratterizzati da bordi superiori verticali per evitare fuoriuscite.
Constructed of durable, lightweight Polypropylene. Azlon™ Polypropylene Powder Funnel features a parallel stem that minimises 'bridging' of powder to improve flow. The two largest sizes have vertical-sided tops to prevent spillage.
  • Lightweight polypropylene powder funnel
  • Unbreakable in normal use
  • Parallel stem minimises 'bridging' of powder to improve flow
  • The two largest sizes have vertical-sided tops
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Diametro (sistema metrico) parte superiore 120mm
Diametro (sistema metrico) gambo 30 mm
Materiale Polypropylene
Altezza (sistema metrico) 106 mm
Autoclavabile