Learn More
Caraffe stampate in polipropilene Azlon™
69.69 EUR valido fino al 2024-08-31
Usa il codice promo "21743" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "21743" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
5000 ml
Descrizione
Printed with pin sharp blue graduations for enhanced visibility. Azlon™ Azlon™ Polypropylene Printed Jugs provide a reliable solution for measuring and dispensing liquids in a laboratory.
- Tapers: to form a large pouring spout
- Constructed: from high clarity polypropylene for strength and visibility
- Graduations: printed enhanced pin sharp blue
- Autoclavable: to 121°C
- Ergonomically designed: handle with thumb grip for easy carrying and pouring
- Suitable: for food contact applications per EU and US regulations
Specifica
Colore | Trasparente |
Diametro (sistema metrico) esterno | 199 mm |
Diametro (sistema metrico) parte superiore | 199 mm |
Capacità (sistema metrico) | 5000 ml |
Materiale | PTFE (polipropilene) |
Da utilizzare con (applicazione) | Laboratori per la manipolazione di sostanze chimiche |
Altezza (sistema metrico) | 253 mm |
Quantità | Conf. da 1 |
Temperatura (sistema metrico) operativa max | Da –20 a 135 °C |
Tipo | Caraffa conica |