Learn More
Bottiglie tonde con collo largo in polipropilene Azlon™
17.10 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23259" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "23259" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 ml
125 mL
150 ml
Descrizione
Use these durable round bottles for a wide range of liquid storage, media preparation and sampling applications. AzlonTM Polypropylene Round Wide Neck Bottles feature a leak-proof, liner-less design and offer good chemical resistance. Easy to clean. Smooth inner contour for efficient pouring.
- Translucent, rigid polypropylene bottles with polypropylene screw caps
- Heavy duty and very durable in use
- Suitable for food contact applications in accordance with EU and USA regulations
- Batch certificate available to download online
- Bulk packs contain an equal number of bottles and caps, packed separately
- Autoclavable at 121°C
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Specifica
Capacità (sistema metrico) | 150 ml |
Diametro (sistema metrico) interno collo | 32 mm |
Da utilizzare con (applicazione) | Ideale per la conservazione di un'ampia gamma di liquidi, preparazione di terreni e campionamento |
Materiale | Polipropilene |
Quantità | 10/conf. |
Closure Included | Sì |
Autoclavabile | Sì |
Bocca | Ampio |
Forma | Rotondo |
Altezza (sistema metrico) | 113 mm |