Learn More
Bottiglie tonde con collo largo graduate traslucide in polipropilene Azlon™
27.46 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23259" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "23259" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
60 ml
150 mL
250 ml
500 ml
1000 ml
Descrizione
- High clarity polypropylene bottles with good chemical resistance
- Leak proof, liner-less design
- Clear crisp printed graduations show milliliters and fluid ounces
- Printed with large white write-on panel for easy labelling
- Smooth inner contour for efficient pouring and ease of cleaning
- Ideal for both liquids and solids, perfect for microbiological sampling
- Autoclavable at 121°C
Specifica
Capacità (sistema metrico) | 60 ml |
Colore | Semitrasparente |
Diametro (sistema metrico) interno collo | 22 mm |
Da utilizzare con (applicazione) | Ideale per liquidi e solidi, perfetto per il campionamento microbiologico |
Materiale | Polipropilene |
Quantità | 10/conf. |
Colore chiusura | Traslucido |
Closure Included | Sì |
Autoclavabile | Sì |
Graduated | Sì |