Learn More
Azlon™ Bottiglie tonde con collo largo traslucide in polipropilene Azlon™
Facile pulizia. I flaconi in polipropilene trasparente Azlon™ a base rotonda e imboccatura larga sono adatti per il contatto con alimenti e sono prodotti in conformità alle normative dell'Unione europea e degli Stati Uniti.
Marca: Azlon™ BWP0060PN
12.44 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "24323" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Constructed of heavy duty, durable plastic. Azlon™Wide Mouth Polypropylene Bottles are easy to clean and designed for efficient, effortless pouring.
- High clarity, rigid polypropylene bottles with polypropylene screw caps
- Leak-proof, liner-less design
- Smooth inner contours for efficient pouring and ease of pouring
- Heavy duty and very durable in use
- Ideal for a wide range of liquid storage, media preparation and sampling applications
- Good chemical resistance
- Autoclavable at 121°C
Specifica
60 ml | |
Semitrasparente | |
Polipropilene | |
10/conf. | |
Unlined | |
Autoclavable | |
Larga | |
82 mm | |
3.22 in. | |
40 mm |
2,02 once | |
Ideale per la conservazione di un'ampia gamma di liquidi, preparazione di terreni e campionamento | |
22mm | |
High clarity | |
Sì | |
No | |
Rotondo | |
Round Wide Mouth Bottle | |
Polipropilene | |
Tappo a vite |
Offerte speciali
-
Diversi produttori
Spotlight
Big discounts are available on a range of popular products including chemicals, lab essentials, equipment, consumables, life science and safety products.Codice sconto: 24155Scade: 2025-04-30