Learn More
Azlon™ Bottiglie tonde con collo largo traslucide in polipropilene Azlon™
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 ml
60 ml
125 mL
150 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Quantità:
10/conf.
110/Pk.
200/Pk.
30/Pk.
330/Pk.
350/Pk.
5/conf.
60/Pk.
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 100
pezzi 110
pezzi 200
pezzi 30
pezzi 330
pezzi 350
pezzi 5
pezzi 55
pezzi 60
Descrizione
Constructed of heavy duty, durable plastic. Azlon™Wide Mouth Polypropylene Bottles are easy to clean and designed for efficient, effortless pouring.
- High clarity, rigid polypropylene bottles with polypropylene screw caps
- Leak-proof, liner-less design
- Smooth inner contours for efficient pouring and ease of pouring
- Heavy duty and very durable in use
- Ideal for a wide range of liquid storage, media preparation and sampling applications
- Good chemical resistance
- Autoclavable at 121°C
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 250 mL |
| Materiale | Polypropylene |
| N. per confezione | 200 |
| Imballaggio | Bulk |
| Quantità | 200/Pk. |
| Colore chiusura | White |
| Closure Included | Yes |
| Altezza (sistema metrico) | 140 mm |
| Materiale chiusura | Polypropylene |
| Diametro (sistema metrico) | 60 mm |
| Vedi altri risultati |