Learn More
Azlon™ Bottiglie tonde con collo largo traslucide in polipropilene Azlon™
Codice prodotto. 16439013
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 ml
60 ml
125 mL
150 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Quantità:
10/conf.
110/Pk.
200/Pk.
30/Pk.
330/Pk.
350/Pk.
5/conf.
60/Pk.
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 100
pezzi 110
pezzi 200
pezzi 30
pezzi 330
pezzi 350
pezzi 5
pezzi 55
pezzi 60
Codice prodotto. 16439013
Marca: Azlon™ BWP0500BULK
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Facile pulizia. I flaconi in polipropilene trasparente Azlon™ a base rotonda e imboccatura larga sono adatti per il contatto con alimenti e sono prodotti in conformità alle normative dell'Unione europea e degli Stati Uniti.
Constructed of heavy duty, durable plastic. Azlon™Wide Mouth Polypropylene Bottles are easy to clean and designed for efficient, effortless pouring.
  • High clarity, rigid polypropylene bottles with polypropylene screw caps
  • Leak-proof, liner-less design
  • Smooth inner contours for efficient pouring and ease of pouring
  • Heavy duty and very durable in use
  • Ideal for a wide range of liquid storage, media preparation and sampling applications
  • Good chemical resistance
  • Autoclavable at 121°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 500 mL
Materiale Polypropylene
N. per confezione 110
Imballaggio Bulk
Quantità 110/Pk.
Colore chiusura White
Closure Included Yes
Altezza (sistema metrico) 161 mm
Materiale chiusura Polypropylene
Diametro (sistema metrico) 75 mm
Tipo di chiusura Screw Cap