Learn More
Contenitori con imboccatura ampia in polipropilene con coperchi a vite Azlon™
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 ml
60 ml
125 mL
250 ml
500 ml
950 ml
1200 ml
Quantità:
24/PK
24/conf.
36/conf.
48/PK
72/PK
Descrizione
Manufactured from Polypropylene. Azlon™ Polypropylene Wide Mouth Containers with Screw Caps are autoclavable with unlined screw caps. Ideal for storage of samples, powders, animal feeds, and much more.
- Autoclavable wide mouth containers with unlined screw caps
- Good chemical resistance
- Ideal for storage of samples, powders, animal feeds, and much more.
Specifica
Specifica
Capacità (sistema metrico) | 30 ml |
Da utilizzare con (applicazione) | Conservazione di campioni, polveri, mangimi animali |
Include | Tappo a vite non rivestito |
Materiale | Polipropilene |
Quantità | 72/PK |
Temperature Range (Metric) | Da –20 a 135 °C |
Peso (sistema metrico) | 0.95 kg |
Closure Included | Sì |
Autoclavabile | Sì |
Bocca | Larga |