Learn More
Azlon™ Polypropylene Erlenmeyer Conical Flask
Polypropylene erlenmeyer conical flask with chemical resistance
Marca:  Azlon FDE542
17.96 EUR valido fino al 2025-01-31
Usa il codice promo "23894" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11926289
  • 19.40€ / Pezzo
Spedizione stimata: 16-12-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Polypropylene erlenmeyer conical flask with chemical resistance
  • With chemical resistance
  • Wide neck with PP screw cap
  • Flask and cap can be autoclaved at 121°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Polypropylene
50 mL
10 mL
1
34/35
Screw Cap
Translucent
Polypropylene
92 mm
Conical
Autoclavable
40 mm