Learn More
Bottiglie tonde con collo stretto in polipropilene Azlon™
31.40 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23259" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "23259" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 ml
60 ml
100 mL
125 mL
150 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Descrizione
Use these durable plastic bottles for a wide range of liquid storage, media preparation and sampling applications. AzlonTM Polypropylene Narrow Neck Round Bottles are ideal for food contact applications in accordance with EU and USA regulations.
- Translucent, rigid polypropylene bottles with polypropylene screw caps
- Heavy duty and very durable in use
- Autoclavable at 121°C
- Batch certificate available to download online
- Good general chemical resistance
- Bulk packs contain an equal number of bottles and caps, packed separately
Specifica
Capacità (sistema metrico) | 1000 ml |
Capacità (sistema imperiale) | 33.81 oz. |
Colore | Semitrasparente |
Diametro (sistema metrico) interno collo | 21 mm |
Materiale | Polipropilene |
Quantità | 5/conf. |
Colore chiusura | Traslucido |
Closure Included | Sì |
Autoclavabile | Autoclavable |
Graduated | No |