Learn More
Azlon™ Spouted HDPE Bucket
Spouted HDPE buckets for easy pouring and with moulded graduations
Marca: Azlon BWX112
39.85 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23894" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Handle grip for easy lifting and carrying
- Choice of white or black
- Moulded graduation
Specifica
Spouted Bucket | |
Not Autoclavable | |
1 Ea. |
HDPE | |
White |