Learn More
Becher dritti Azlon™
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
400 ml
500 ml
600 ml
1000 ml
2000 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
pezzi 5
Descrizione
In polipropilene per elevata resistenza meccanica e chimica. I becher dritti Azlon™ rappresentano una soluzione eccellente per la misurazione e l'erogazione in laboratorio e sono disponibili in formati adatti a diverse esigenze.
- Autoclavabili a 121 °C
- Ideali per l'uso generico in laboratorio - forma stabile e diritta
- Bassi, con bordo, beccuccio largo
- Graduazioni chiaramente stampate con inchiostro indelebile resistente ai solventi
- Conforme a ISO 7056
Specifica
Specifica
| Colore | Semitrasparente |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 127 mm |
| Diametro (sistema metrico) parte superiore | 127 mm |
| Capacità (sistema metrico) | 1000 ml |
| Materiale | Polipropilene |
| Da utilizzare con (applicazione) | Ideale per uso generico in laboratorio |
| Altezza (sistema metrico) | 126 mm |
| Incrementi | 100 ml |
| Quantità | Conf. da 5 |
| Temperatura (sistema metrico) operativa max | °° |
| Vedi altri risultati |