Learn More
Synergy Healthcare™ Azo™ Flat Pouches
High quality preformed, heat sealable, peelable sterile barrier packaging. Synergy Healthcare™ Azo™ Flat Pouches are suited to the sterilization of surgical instruments, laboratory equipment or small to medium sized sets using steam or Ethylene Oxide.
149.04€ - 313.00€
Specifica
Autoclavabile | Autoclavable |
---|---|
Certificazione/Conformità | EN868-5, ISO11607-1, 93/42/EEC, ISO13485, ISO9001 |
Tipo di chiusura | Heat Seal |
Colore | Blue |
Monouso | Single-use |
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P) | N. per custodia | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P) | N. per custodia | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15671954
|
Synergy Healthcare™
MBO1007 |
210 x 150mm | 2000 |
228.00€
pezzi 2000 |
Spedizione stimata: 23-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15661954
|
Synergy Healthcare™
PF100300 |
300 x 100mm | 2500 |
238.00€
pezzi 2500 |
N/A | ||||
Attualmente non è disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile
Visualizzare prodotti alternativi
|
15691954
|
Synergy Healthcare™
PF200420 |
420 x 200mm | 1200 |
313.00€
pezzi 1200 |
Spedizione stimata: 22-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15681954
|
Synergy Healthcare™
PF150320 |
320 x 150mm | 2000 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
15601964
|
Synergy Healthcare™
PF75250 |
250 x 75mm | 2400 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
15641954
|
Synergy Healthcare™
PF100150 |
150 x 100mm | 3600 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
15651954
|
Synergy Healthcare™
PF100250 |
250 x 100mm | 2400 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
- Made from specially treated paper, less fibers released when pouch is opened and reducing the risk of contamination
- New film technology increases impact strength of pouch film up to 10 times, virtually eliminates the shattering of film when opening
- Indicators are placed between the 2 layers which make-up the pouch film, prevents offsetting and leakage of ink
- Meet EN ISO 11607 part 1 and EN 868-4 standards
Specifica
Autoclavable | |
Heat Seal | |
Single-use | |
Non-sterile | |
6.30 kN/m |
EN868-5, ISO11607-1, 93/42/EEC, ISO13485, ISO9001 | |
Blue | |
Polyethylene | |
170°C to 210°C |