Learn More
Synergy Healthcare™ Azo™ Flat Reel Sterilizer Bags
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
200m x 100mm
200m x 150mm
200m x 200mm
Dimensione della confezione:
pezzi 2
pezzi 4
Descrizione
- Protects its contents from deterioration, damage and contamination
- Meet EN ISO 11607 part 1 and EN 868-4 standards
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Certificazione/Conformità | EN868-5 and ISO11607-1 |
| Tipo di chiusura | Heat Seal |
| Colore | Blue |
| Monouso | Single-use |
| Materiale | Polyethylene |
| Sterilità | Non-sterile |
| N. per custodia | 4 reels |
| Dimensioni (L x P) | 200m x 200mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 200 m |
| Vedi altri risultati |