Learn More
Azobenzene, 97+%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Descrizione
Azobenzene is used to construct photoswitch tethered ligands to turn protein activity on and off. It is also used to increase the extracellular or intracellular concentration of active molecules to study the mechanism of action of sympathetic and parasympathetic neuromediators.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Azobenzene is used to construct photoswitch tethered ligands to turn protein activity on and off. It is also used to increase the extracellular or intracellular concentration of active molecules to study the mechanism of action of sympathetic and parasympathetic neuromediators.
Solubility
Soluble in alcohol, ether, benzene and glacial acetic acid. Insoluble in water.
Notes
Store at 4°C. Incompatible with strong oxidizing agents. Air and light sensitive.
Azobenzene is used to construct photoswitch tethered ligands to turn protein activity on and off. It is also used to increase the extracellular or intracellular concentration of active molecules to study the mechanism of action of sympathetic and parasympathetic neuromediators.
Solubility
Soluble in alcohol, ether, benzene and glacial acetic acid. Insoluble in water.
Notes
Store at 4°C. Incompatible with strong oxidizing agents. Air and light sensitive.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Specifica
Materiale o nome chimico | Azobenzene |
Punto di fusione | 65°C to 69°C |
Densità | 1.203 |
Punti di ebollizione | 293°C |
Quantità | 25 g |
Numero UN | UN3077 |
Indice di Merck | 14,917 |
Informazioni di solubilità | Soluble in alcohol,ether,benzene and glacial acetic acid. Insoluble in water. |
Peso formulazione | 182.23 |
Percent Purity | ≥97% |
Sicurezza e movimentazione
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS07_Warning.png)
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS08_Dangerous_Health_Hazard.png)
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS09_Aquatic_Toxicity.png)
Avvertenza
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- cancerogenicità Categoria 1B
- Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
- H302-Nocivo se ingerito.
- H332-Nocivo se inalato.
- H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
- H350-Può provocare il cancro.
- H373-Può provocare danni agli organi.
- H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
- H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P281-Utilizzare il dispositivo di protezione individuale richiesto.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.