missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Azobenzene, MedChemExpress
MedChemExpress Azobenzene can be used as an optical trigger for the design and synthesis of a large variety of photoresponsive systems.
Marca: Medchem Express HY-B2127
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Azobenzene can be used as an optical trigger for the design and synthesis of a large variety of photoresponsive systems.Specifica
Azobenzene | |
Orange | |
C12H10N2 | |
DMSO : ≥ 150 mg/mL (823.18 mM) | |
182.22 | |
98.0% | |
Solid |
103-33-3 | |
Research | |
1 g | |
C1(/N=N/C2=CC=CC=C2)=CC=CC=C1 | |
182.22 | |
Research |
Correzione del contenuto del prodotto
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.
Titolo del prodotto
Research purposes only
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto