Learn More
Azodicarbonamide, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10589620
Click to view available options
Quantità:
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
C-X Bond Formation (Halogen)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 123-77-3
Molecular Weight (g/mol) 116.08
Numero MDL MFCD00007958
InChI Key XOZUGNYVDXMRKW-AATRIKPKSA-N
Sinonimo azodicarbonamide, azodicarboxamide, diazenedicarboxamide, azobisformamide, azodiformamide, azodicarbamide, azodicarboamide, azobiscarbonamide, azobiscarboxamide, celogen az
PubChem CID 5462814
IUPAC Name (E)-carbamoyliminourea
SMILES C(=O)(N)N=NC(=O)N
Specifica
Materiale o nome chimico Azodicarbonamide
Nota nome 97%
Punto di fusione 195.0°C to 202.0°C
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Plastic bottle
Formula molecolare C2H4N4O2
Formula lineare H2NCON=NCONH2
Quantità 500 g
Beilstein 03,IV,246
Indice di Merck 15,912
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: insoluble in common solvents, soluble in dimethyl sulfoxide, slightly soluble in demethylformamide
Peso formulazione 116.08
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Azodicarbonamide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.