Learn More
Synergy Healthcare™ Azowipe™ Hard Surface Disinfecting Wipes
Provides rapid disinfection of hard surfaces. Synergy Healthcare™ Azowipe™ Hard Surface Disinfectant Wipes are non-smearing, strong and durable for everyday use.
Marca: Synergy Healthcare™ 81103
Dettagli aggiuntivi : CAS : 7732-18-5 Peso : 0.63540kg Transport : UN number : 3175 Chem class : 4.1 Pack group : II
Descrizione
- 70% Isopropyl alcohol disinfectant
- Broad spectrum activity against a range of micro-organisms
- Extremely fast contact times from 15 seconds
- Non-smearing and streak-free when used on hard surfaces.
- Suitable for food manufacturing, hospitality and catering sectors.
- Compliant with HTM-01-05 guidelines
Specifica
Disinfectant Wipes | |
18 cm | |
Yes | |
Wiper | |
70% isopropyl alcohol |
20 cm | |
EN1276, EN13727, EN14476, EN1650/EN13624, EN14348 | |
20 x 18 cm | |
200 Wipes/Dispenser |
Sicurezza e movimentazione
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
Consigli di prudenza
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P233-Tenere il recipiente ben chiuso.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: propan-2-ol