Learn More
Azpack™ Mortar and Pestle with Wooden Handle Pestle
Releases oils that can't be extracted using modern appliances. Azpack™ Mortar and Pestle with Wooden Handle will grind and crush the toughest materials without cracking the strong and dense porcelain.
67.60€
Specifica
Finitura | Unglazed |
---|---|
Product Type | Mortai e pestelli |
Materiale | Mortar: Vitrified electrical porcelain, Pestle: Beech |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) interno | Altezza (sistema metrico) | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) interno | Altezza (sistema metrico) | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
12393338
|
Azpack™
12393338 |
199 mL | 95 mm | 74mm (Mortar) | 170mm (Pestle) |
67.60€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
Descrizione
- Mortar constructed of vitrified electical porcelain
- Pestle includes a Beech wood handle
- Unglazed grinding surface
- Integral pouring lip reduces waste and spillage
Specifica
Unglazed | |
Mortai e pestelli | |
Mortar: Vitrified electrical porcelain, Pestle: Beech |