Learn More
Thermo Scientific™ Geobacillus stearothermophilus ATCC™ 7953™
Thermo Scientific™ Spore Strips are stabilized microorganism-impregnated strips packaged in individual recloseable plastic bags.
745.00€ - 785.00€
Specifica
ATCC® | 7953TM* |
---|---|
Formato | Spore Strips |
Product Type | Geobacillus Species |
Target Organism Class | Gram-positive Rods |
Test Type | Qualitative QC |
Codice del prodotto | Marca | ATCC® | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | ATCC® | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
12355403
|
Thermo Scientific™
R4851001 |
7953TM* | Spore Strip Bacillus stearothermophilus ATCC™ 7953™; 105 spore population |
785.00€
100 strisce |
Spedizione stimata: 20-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15289317
|
Thermo Scientific™
R4851002 |
7953TM* | Spore Strip Bacillus stearothermophilus ATCC™ 7953™; 106spore population |
745.00€
100 strisce |
Spedizione stimata: 03-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
Thermo Scientific™ Spore Strips are stabilized microorganism-impregnated strips packaged in individual recloseable plastic bags.
- 10 -6spore population
Specifica
7953TM* | |
Geobacillus Species | |
Qualitative QC |
Spore Strips | |
Gram-positive Rods |
*The ATCC Licensed Derivative Emblem, the ATCC Licensed Derivative word mark, and the ATCC catalog marks are trademarks of ATCC™ and are used under license.