Learn More
Thomil™ Gel antisettico Per La Disinfezione Delle Mani Bacteromil
Thomil™ Bacteromil è un gel antisettico igienizzante per le mani, senza risciacquo, appositamente formulato per la cute non lesa con azione battericida, virucida e levuricida, la cui efficacia è stata testata anche contro il Coronavirus.
Marca: Thomil™ HAHP069
Dettagli aggiuntivi : CAS : 64-17-5 Peso : 3.00000kg Transport : UN number : 1170 Chem class : 3 Pack group : II
Allerta:
For external use only. Use biocides safely. Always read the label and product information before use. Do not use on people sensitive to any product components, or for extended periods of time. Do not mix with other products. Use with caution in children under two years. Highly flammable liquid and vapour. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources.
Descrizione
- Un gel biocida per la disinfezione completa e sicura della cute non lesa
- Un composto sinergico di alcool e tensioattivi formulato secondo le raccomandazioni dell'OMS con un pH neutro
- Conforme agli standard delle normative UNE-EN 1500 (antisettico per frizione), UNE-EN 13624 (levuricida) e UNE-EN 14476 (virucida)
- Si asciuga rapidamente e non appiccica
- Non richiede risciacquo e asciugatura
- Ideale per un utilizzo frequente, in particolare quando non si dispone di acqua e sapone
Uso esterno. Utilizzare i biocidi con cautela. Leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto prima dell'uso. Non adatto per cute sensibile ai componenti o per periodi di tempo estesi. Non utilizzare insieme ad altri prodotti. Utilizzare con cautela su bambini sotto i due anni. Liquido e vapori altamente infiammabili. Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme vive o altre fonti di ignizione.
Specifica
Celeste | |
Etanolo denaturato (70%), triclosano (0,20%), cloruro di benzalconio (0,16%) | |
12 Bottles | |
300 mL |
UNE-EN 1500 (antisettico per frizione); UNE-EN 13624 (levuricida); UNE-EN 14476 (virucida) | |
Neutro | |
Etanolico |
Sicurezza e movimentazione
- X12 300ml No Rinse Antiseptic Gel
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Liquido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
- P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: ethanol, quarternaryammonium compounds,ethandiol, cyclohexane