Learn More
BD Difco™ Terreno di coltura disidratato Bacto™: Infusione di cuore-cervello
Click to view available options
Quantità:
500 g
2 kg
Tipo di imballaggio:
Flacone
Pail
Dimensione della confezione:
2kg
500g
Descrizione
BHI broth is used for the cultivation of a wide variety of microorganisms, including bacteria (streptococci, pneumococci and meningococci), yeasts and molds. It serves as a base for supplemented media containing 0.1% agar, Fildes enrichment or 6.5% sodium chloride.
- To use dehydrated product: suspend 37g in 1L of purified water
- Displays a good cultural response to Neisseria meningitides 13090, Streptococcus pneumonia 6305 and Streptococcus pyogenes 19615
- pH (3.7% solution, 25°C): 7.4 ± 0.2
Certifications
AOAC, BAM, CCAM, CLSI, CMPH2, COMPF, EPA, ISO, MCM9, SMD, SMWW, USDA
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | AOAC, BAM, CCAM, CLSI, CMPH2, COMPF, EPA, ISO, MCM9, SMD, SMWW, USDA |
| Colore | Light tan |
| Content And Storage | Da 2° a 25 °C |
| Forma | Disidratato |
| Tipo di media | Infusione di cuore-cervello |
| Product Type | Brain Heart Infusion |
| Formulazione | Infusione di cervello di vitello da 200 g 7.7 g/l, infusione di cuore di manzo da 250 g 9.8 g/l, proteoso peptone 10 g/l, destrosio 2 g/l, cloruro di sodio 5 g/l, fosfato bisodico 2.5 g/l |
| Da utilizzare con (applicazione) | Microrganismi esigenti, non esigenti, aerobici e anaerobici |
| Tipo di imballaggio | Flacone |
| Quantità | 500 g |