Learn More
Gibco™ Bacto™ Malt Extract
The water-soluble portion of malted barley.
89.75€
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16289841
|
Gibco™
218630 |
500 g |
89.75€
500g |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
- Bacto Malt Extract is the water-soluble portion of malted barley
- Due to the extraction process, this animal origin-free supplement provides a very high carbohydrate content to any medium
- It has been used successfully in microbial fermentation applications
- Store in cool, dry conditions in well-sealed containers at 2°C to 25°C
Specifica
Disidratato | |
Animal origin-free, malted barley |