Learn More
Abnova™ BAG3 Recombinant Protein
Human full-length ORF recombinant protein with GST-tag at N-terminal
344.00€ - 521.00€
Specifica
Numero di accesso | AAH14656.1 |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
Formulazione | 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer |
ID gene (immissione) | 9531 |
Peso molecolare | 88.99 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16163792
|
Abnova™
H00009531-P01.10ug |
10 μg |
344.00€
10µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16173792
|
Abnova™
H00009531-P01.25ug |
25 μg |
521.00€
25µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
- Encoded by gene BAG3
- Protein contains a WW domain in the N-terminal region and a BAG domain in the C-terminal region
- Molecular weight: 88.99kDa
- Preparation ethod: in vitro wheat germ expression system
- Purification: glutathione Sepharose 4 fast flow
- Storage buffer:50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced glutathione
- pH=8.0 in elution buffer
Sequence: MSAATHSPMMQVASGNGDRDPLPPGWEIKIDPQTGWPFFVDHNSRTTTWNDPRVPSEGPKETPSSANGPSREGSRLPPAREGHPVYPQLRPGYIPIPVLHEGAENRQVHPFHVYPQPGMQRFRTEAAAAAPQRSQSPLRGMPETTQPDKQCGQVAAAAAAQPPASHGPERSQSPAASDCSS
SSSSASLPSSGRSSLGSHQLPRGYISIPVIHEQNVTRPAAQPSFHQAQKTHYPAQQGEYQTHQPVYHKIQGDDWEPRPLRAASPFRSSVQGASSREGSPARSSTPLHSPSPIRVHTVVDRPQQPMTHRETAPVSQPENKPESKPGPVGPELPPGHIPIQVIRKEVDSKPVSQKPPPPSEKVEVKVPPAPVPCPPPSPGPSAVPSSPKSVATEERAAPSTAPAEATPPKPGEAEAPPKHPGVLKVEAILEKVQGLEQAVDNFEGKKTDKKYLMIEEYLTKELLALDSVDPEGRADVRQARRDGVRKVQTILEKLEQKAIDVPGQVQVYELQPSNLEADQPLQAIMEMGAVAADKGKKNAGNAEDPHTETQQPEATAAATSNPSSMTDTPGNPAAP
Best when used within three months from the date of receipt of this protein.
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Specifica
AAH14656.1 | |
50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer | |
88.99 | |
8 | |
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow | |
Wheat Germ (in vitro) | |
BAG-3/BIS/CAIR-1/MGC104307 | |
BAG3 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST |
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot | |
9531 | |
BAG3 (Human) Recombinant Protein (P01) | |
In vitro wheat germ expression system | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
BAG3 | |
Human | |
Recombinant | |
Solution |
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.