Learn More
Interscience BagTips Regular (19 cm) - Box of 1000
Click to view available options
Quantità:
1000
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
Descrizione
Straw tip (5 to 12 kGy gamma ray treated) for BagPipet. Nominal volume: 2 mL - length: 190 mm - quantity: 1000
Specifica
Specifica
| Volume (sistema metrico) | 1.1 mL |
| Sterilità | Sterile |
| Colore | Transparent |
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 7.48 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 190 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Reaching the bottom of blender bags, extracting viscous liquids |
| Metodo di sterilizzazione | Gamma Irradiated |
| Quantità | 1000 |
| Monouso | Single-use |
| Vedi altri risultati |