Learn More
J.T. Baker Baker-flex™, Aluminum Oxide IB-F, J.T. Baker™
Codice prodotto. 15517594 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Click to view available options
Quantità:
200 Sheets
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15517594
Marca: J.T. Baker 446702
Flexible TLC Sheet
Identificatori chimici
CAS 1344-28-1
Formula molecolare Al2O3
Molecular Weight (g/mol) 101.96
Numero MDL MFCD00003424
InChI Key PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
PubChem CID 9989226
SMILES [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Specifica
Materiale o nome chimico Aluminum Oxide IB-F
Quantità 200 Sheets
Informazioni di solubilità Insoluble in water
IUPAC Name dialuminum;oxygen(2-)
Odore Odorless
Gravità specifica 1L = 4.00kg