Learn More
Avantor™ BAKERBOND Speedisk™ Extraction Disks
Maximize capacity, adsorption and SPE speed. Avantor BAKERBOND Speedisk Extraction Disks are neither cartridge nor membrane that provides an excellent SPE tool for environmental samples and combines a thin bed of BAKERBOND sorbent with a special laminar configuration for testing drinking water, ground water, waste water, solid waste or process streams.
785.00€ - 865.00€
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Expanded Extraction Station (8095-06) |
---|---|
Assorbente | C18 XF |
Tipo | Octadecyl (C18 XF) Extraction Disk |
Quantità | 20/Pk. |
Diametro (sistema metrico) esterno | 50 mm |
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (applicazione) | Tipo | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (applicazione) | Tipo | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10406423
|
Avantor™
8056-06 |
Dirty Samples: EPA Methods 608,846, and Slightly Polar to Non-Polar Industrial Samples | Octadecyl (C18 XF) Extraction Disk |
865.00€
pezzi 20 |
Spedizione stimata: 28-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15568904
|
Avantor™
8057-06 |
Diquat, Paraquat, EPA Method 549.1 | Octadecyl (C18 XF) Extraction Disk |
785.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 28-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Pre-assembled with rigid support and baffle to maximize laminar flow, allow for filtration, resist clogging, and maximize capacity, adsorption, and speed
- Require minimal glassware, set up time, and assembly
- Minimizes impact of extractable compounds
- Resists clogging and ensures high throughput rate
- Reduce SPE run times
Specifica
Expanded Extraction Station (8095-06) | |
Octadecyl (C18 XF) Extraction Disk | |
50 mm |
C18 XF | |
20/Pk. |